Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP enrollados
Código de producto. 11737278
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9,52 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11737278 9,52 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737278
Marca: Masterflex™ 9582103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubo FEP en cordón
• Aplicación: transferencia de fluidos agresivos
• Características: suelto, flexible y retractable de mitad en comparación con la longitud estirada
• FEP en cordón
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 9,52 mm
Longitud global (métrico) 1,2 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 318 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C