Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler
Código de producto. 15849311 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
110 mL
190 mL
300 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
15849311 1500 mm 300 mL cada uno
15839311 1000 mm 190 mL cada uno
15859311 600 mm 110 mL cada uno
3 options
Código de producto. 15849311
Marca: Sampling Systems™ 2210A1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes scrapers to push the non flowing powder into the sample slots. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler is specially adapted from the popular Slot Sampler.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Multinivel (muestras compuestas)
  • Adecuado para polvos pegajosos y cohesivos
  • Completamente soldado para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 3 Ranuras de Muestreo
Capacidad (métrico) 300 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1500 mm