Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo Cohesivo
Código de producto. 15869311 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
900 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
3 x 15 mL
3 x 20 mL
5 x 20 mL
Incluye:
3 Bolsillos
5 Bolsillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15869311 1500 mm 5 x 20 mL 5 Bolsillos cada uno
15879311 600 mm 3 x 15 mL 3 Bolsillos cada uno
15889311 900 mm 3 x 20 mL 3 Bolsillos cada uno
3 options
Código de producto. 15869311
Marca: Sampling Systems™ 2220B1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente adaptado para permitir la toma de muestras de polvos húmedos y cohesivos. El Tomamuestras de Bolsillo Cohesivo Sampling Systems™ para empujar el polvo pegajoso hacia las bolsas de muestras.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Muestras discretas multinivel
  • Las rasquetas están completamente soldadas para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 5 Bolsillos
Capacidad (métrico) 5 x 20 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1500 mm