Learn More
COH29, MedChemExpress
Código de producto. 16477756
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16477756
Marca: Medchem Express HY19931
MedChemExpress COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
COH29 (RNR Inhibitor COH29) is a potent ribonucleotide reductase (RNR) inhibitor with anticancer activity. COH29 inhibits α and β subunit of RNR with IC50s of 16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material COH29
CAS 1190932-38-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H16N2O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo RNR Inhibitor COH29
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C(C3=CC=CC=C3)S1)C4=CC=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 420.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.