missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cofilin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11337673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11337673 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337673 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA519727

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heat mediated antigen retrieval recommended prior to tissue staining. This antibody is predicted to react with sheep, cow and pig based on sequence homology.

Cofilin binds to F-actin and exhibits pH-sensitive F-actin depolymerizing activity. Regulates actin cytoskeleton dynamics. Important for normal progress through mitosis and normal cytokinesis. Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization. Required for the up-regulation of atypical chemokine receptor ACKR2 from endosomal compartment to cell membrane, increasing its efficiency in chemokine uptake and degradation. Required for neural tube morphogenesis and neural crest cell migration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cofilin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CFL1
N.º de referencia del gen P18760, P23528, P45592
Alias de gen 18 kDa phosphoprotein; AA959946; CFL; Cfl1; CFL-1; Cof; COF1; cofilin; cofilin 1; cofilin 1 (non-muscle); cofilin 1, non-muscle; cofilin, non-muscle isoform; Cofilin1; Cofilin-1; cofilin-1-like protein; epididymis secretory protein Li 15; HEL-S-15; n-cofilin; p18
Símbolos de los genes CFL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 150 to the C-terminus of Human Cofilin.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1072, 12631, 29271
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.