missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cofilin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G6A2, Proteintech

Código de producto. p-7212795 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16897585 20 μL 20 microlitros
16887585 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16897585

Marca: Proteintech 660571IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cofilin binds to F-actin and exhibits pH-sensitive F-actin depolymerizing activity. Regulates actin cytoskeleton dynamics. Important for normal progress through mitosis and normal cytokinesis. Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization (By similarity). Required for the up-regulation of atypical chemokine receptor ACKR2 from endosomal compartment to cell membrane, increasing its efficiency in chemokine uptake and degradation. Required for neural tube morphogenesis and neural crest cell migration (By similarity).

Especificaciones

Antígeno Cofilin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6A2
Concentración 0.81 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CFL1
N.º de referencia del gen P18760, P23528, P45592
Alias de gen 18 kDa phosphoprotein, CFL, CFL1, Cofilin, Cofilin 1, cofilin 1 (non muscle), Cofilin, non muscle isoform, p18
Símbolos de los genes Cfl1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cofilin Fusion Protein Ag18044
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1072, 12631, 29271
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.