missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cofetuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200110892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30282939 100 μg 100 microgramos
30284772 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30282939 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA559175

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Cofetuzumab is a biosimilar that targets PTK7. CCK4 may function as a cell adhesion molecule. Although it belongs to the insulin receptor subfamily of the Tyr protein kinases, it likely lacks the catalytic activity of a tyrosine kinase. It may be connected to the pathophysiology of colon carcinomas and/or may represent a tumor progression marker. This Type I membrane protein is highly expressed in lung, liver, pancreas, kidney, placenta and melanocytes, but weakly expressed in thyroid gland, ovary, brain, heart and skeletal muscle, and not in colon. It is also expressed in erythroleukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cofetuzumab Humanized
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gen hu24; PF-06523435
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.