Learn More
Coenzima A, sal de trilitio, dihidrato, ≥ 96 %, polvo cristalino blanco, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4640982 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
11477540 10 mg 10 miligramos
11487540 25 mg 25 miligramos
11497540 50 mg 50 miligramos
11407550 100 mg 100 miligramos
11417550 250 mg 250 miligramos
11427550 500 mg 500 miligramos
6 options
Código de producto. 11477540
Marca: MP Biomedicals 0210049310
CAS 18439-24-2
Fórmula molecular C21H33Li3N7O16P3S
Peso molecular (g/mol) 785.329
Número MDL MFCD00075848
Clave InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
Nombre IUPAC Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥96%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.4
Forma física Polvo cristalino