missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Coenzyme A
Descripción
Extracted from yeast.
Extracted from yeast. Coenzyme A is a coenzyme, notable for its role in the synthesis and oxidation of fatty acids, and the oxidation of pyuvate in the citric acid cycle.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 85-61-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C21H36N7O16P3S |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?