Learn More
Molecular Probes™ Coelenterazine h
Descripción
La coelenteracina h es uno de los diversos análogos sintéticos de la coelenteracina que confieren diferentes afinidades de Ca2+ y propiedades espectrales en el complejo de ecuorina. Al igual que la coelenteracina nativa, estos cinco nuevos derivados se pueden utilizar para reconstituir el complejo de ecuorina tanto in vivo como in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca), Luminómetro (basado en tubos) |
| Tipo de producto | Coelenteracina h |
| Tipo de colorante | Basado en proteínas |
| Cantidad | 250 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |