Learn More
JP Selecta™ Termorreactor de COD
Descripción
- Compuesto por un bloque caliente para 20 muestras, programador de procesos y gradillas de elevación
- Calentamiento uniforme en todo el bloque a todas las muestras
- Control automático de temperatura y tiempo durante la digestión
- Incluye un bloque caliente metálico, un procesador para la temperatura y el tiempo, una gradilla de soporte para tubos, una gradilla de soporte para condensadores, tubos de COD con una abertura de 29/32 y condensadores para COD.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Demanda química de oxígeno |
| Tipo | Termorreactor |