Learn More
Palintest™ Tubos de ensayo de reactivo para COD
These COD reagent test tubes, with a range of 0 to 2000mg/L, are ideal for use in most laboratory and scientific environments where measuring COD.
96.04€ - 169.60€
Especificaciones
Nº de pruebas | 25 |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Tubo de ensayo de reactivo para COD |
Código de producto | Marca | temp | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11918437
|
Palintest™
PL454 |
De 0 a 2000 mg/l | Sin mercurio |
99.48€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11946473
|
Palintest™
PL464 |
De 0 a 2000 mg/l | Con mercurio |
169.60€
paquete de 24 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11928437
|
Palintest™
PL452 |
De 0 a 400 mg/l | — |
96.04€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ready to use reagent test tubes
- COD reagent test tubes
- Quantity: 1
- Number of Tests: 25
- Range: 0 to 2000mg/L
- Type: COD reagent test tubes
Especificaciones
25 | |
1 unidad | |
Tubo de ensayo de reactivo para COD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- COD 2000 Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate