Learn More
Reactivo COD, Chem-Lab
Descripción
La demanda química de oxígeno (COD) es una medida de la cantidad de oxígeno que puede ser consumido por las reacciones en una solución medida. Una prueba de COD mide la cantidad de materiales orgánicos en aguas residuales o superficiales. Las mediciones de COD se realizan comúnmente en muestras para determinar la cantidad de contaminantes oxidables y para determinar el efecto que un efluente particular tendrá en un organismo receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UNE 77-004-89, AFNOR |
| Composición | 80 g HgSO4 + 11,7685g K2Cr2O7/1 l 10 % H2SO4 = 0,24 N |
| Descripción | Reactivo COD |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del agua COD |
| Cantidad | 1 L |
Seguridad y manipulación
- DQO reactivo
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid