Learn More
Reactivo COD, Chem-Lab
Código de producto. 11919192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
11919192 1 L 1 LT
11919192 1 L 1 LT
11957107 2,5 L 2.50 LT
11957107 2,5 L 2.50 LT
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11919192
Proveedor: Chem-Lab CL02.0329.1000
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Determinar la cantidad de contaminante en una muestra de agua. El reactivo COD Chem-Lab es un agente oxidante para el análisis de COD, compuesto de sulfato de mercurio con dicromato de potasio en ácido sulfúrico. La solución cumple con las normas UNE 77-004-89 y se puede utilizar en análisis de calidad del agua validados por AFNOR.
La demanda química de oxígeno (COD) es una medida de la cantidad de oxígeno que puede ser consumido por las reacciones en una solución medida. Una prueba de COD mide la cantidad de materiales orgánicos en aguas residuales o superficiales. Las mediciones de COD se realizan comúnmente en muestras para determinar la cantidad de contaminantes oxidables y para determinar el efecto que un efluente particular tendrá en un organismo receptor.
  • Según normas UNE 77-004-89
  • Para determinaciones de muestras de agua validadas por AFNOR
  • 80 g de HgSO4 + 11,7685 g de K2Cr2o7 por 1 l en un 10 % de H2SO4
    • Especificaciones
      Certificaciones/conformidad UNE 77-004-89, AFNOR
      Composición 80 g HgSO4 + 11,7685g K2Cr2O7/1 l 10 % H2SO4 = 0,24 N
      Descripción Reactivo COD
      Para utilizar con (aplicación) Determinación del agua COD
      Cantidad 1 L
      compliance-icons compliance-icons compliance-icons
      Nombre del producto
      • DQO reactivo
      Palabra de advertencia
      • Peligro
      Clasificación
      • Toxicidad aguda Categoría 3
      • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
      • Carcinogenicidad Categoría 1
      • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
      • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
      • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
      • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
      • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
      Indicaciones de peligro
      • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
      • H301-Tóxico en caso de ingestión.
      • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
      • H340-Puede provocar defectos genéticos.
      • H350-Puede provocar cáncer.
      • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
      • H373-Puede provocar daños en los órganos.
      • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
      Consejos de prudencia
      • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
      • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
      • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
      • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
      • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
      • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
      • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
      Otros peligros
      • MIXTURE LIST-Contém: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid