Learn More
behr Labor-Technik™ Reactor para COD
Código de producto. 10380591
Click to view available options
Volumen (métrico):
175 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10380591
Marca: behr Labor-Technik™ B00217862
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente de reacción de DQO de 175 ml con línea de llenado de 100 ml, NS 29
Especificaciones
Volumen (métrico) 175 ml
Para utilizar con (aplicación) Determinación de COD Tipo I RG
Tipo Reactor para DQO