Learn More
Hach Lange™ Prueba en cubetas para COD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para reconocimiento automático en el fotómetro |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 150 a 1000 mg/l de O2 |
| Método de prueba | Dicromato |
| Tipo | Test de cubetas para COD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- CSB/COD/DCO
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate