Learn More
COD, solución estándar de cloruro, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| La solución contiene | COD, Chloride |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | COD 250 mg/L, Chloride 125 mg/L |
| Color | Incolora |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 100 mL |