Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Cobra ESP
Descripción
- Dos usos en un mismo producto
- Protección superior
- Visión panorámica
- Puente antideslizante
- Varillas rectas antideslizantes y cómodas
- Versión con varillas o correa con espuma intercambiable
- Varillas giratorias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Montura: EN 166 BT CE; marcado de la lente: 5-1.4 1 BT CE; riesgo químico: gotas líquidas - 3 (gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio); riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F; riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | Gafas de seguridad envolventes Cobra |
| Para utilizar con (equipo) | Negro |
| Incluye | Filtros B-ESP; resistentes a arañazos, antivaho (ASAF) |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 25 g |
| Lens Material | Visión panorámica |
| Material del bastidor | Puente antideslizante, envolvente |