Learn More
Objetivo de pulverización de cobalto, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15424785
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15424785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040837.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-48-4
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalt
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Porcentaje de pureza 99.95%