Learn More
Varilla de cobalto, 5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
50 mm
11387077 50 mm 50 mm
11377077 150 mm 150 mm
2 options
Código de producto. 11387077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011445.DJ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt rod
Nombre de nota 5mm (0.2 in.) dia.
Cantidad 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.75g/cm
Formulario Varilla, ≈1,75 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic