Learn More
Varilla de cobalto, 12 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337027 10 mm 10 mm
11327027 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010867.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt rod
Nombre de nota 12mm (0.47 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Peso ≈10.1g/cm
Formulario Varilla, ≈10,1 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic