Learn More
Piezas de cobalto, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335958 100 g 100 g
11345958 500 g 500 g
11325958 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010454.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalto
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt
Color Gris
Aspecto Gray pieces
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Presión de vapor 0.0000001 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+% (Metals basis)
Formulario Piezas