Learn More
Piezas de cobalto, 12 mm y hacia abajo, grado de deposición al vacío, 99,5 % (base metálica sin Ni), Ni nominal 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367818 50 g 50 g
11357818 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036375.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt pieces
Color Gris
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 12mm (0.47 in.) & down
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ni), Ni nominal 1 %
Porcentaje de pureza 99.5%