Learn More
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrile Gloves
Código de producto. 11670301
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tamaño unitSize
11670301 XL paquete de 250
1 options
Código de producto. 11670301
Marca: Ansell N19403
Multi-purpose nitrile gloves offer consistent comfort and durability to workers across a wide range of industries. Fully textured with a 4 mil thickness helps wearers securely grip tools and materials.
  • Soft and stretchy nitrile material
  • Durable and puncture resistant  
  • Fully textured surface for enhanced gripping in wet or dry conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo N194
Resistencia a la tracción 20.5 MPa
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24.13 cm