Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de cobalto(II) heptahidrato se utiliza en la preparación de pigmentos, así como en la fabricación de otras sales de cobalto, que se utilizan en porcelanas y vidrio. Se utiliza en baterías de almacenamiento y baños de galvanoplastia, tintas simpáticas, y como aditivo para suelos y piensos para animales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
| pH | 4 |
| Cantidad | 2500 g |
| Fórmula lineal | CoSO4·7H2O |
| Número UN | UN3077 |
| Índice Merck | 14,2448 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.10 (154.99 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
| Mehr anzeigen |