Learn More
Óxido de cobalto(II), Co > 74 %, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212536 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177732 10 g Frasco de vidrio 10 g
15159273 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10177732
Marca: Thermo Scientific Acros 379200100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1307-96-6
Fórmula molecular CoO
Peso molecular (g/mol) 74.93
Número MDL MFCD00016031
Clave InChI IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
Nombre IUPAC oxocobalt
SMILES O=[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) oxide
Punto de fusión 1785.0°C
Color Marrón-verde o gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15,243
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.93
Porcentaje de pureza >74% (Co)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.