Learn More
Dihidrato de oxalato de cobalto(II), uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
11365029 100 g 100 g
11375029 5 g 5 g
11395029 25 g 25 g
11385029 500 g 500 g
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11365029
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087758.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Estabilizador para HCN, indicador de temperatura
Cobalt(II) oxalate dihydrate is used as a stabilizer for hydrogen cyanide and as a temperature indicator. It is used in the preparation of cobalt catalysts, and cobalt metal powder for powder-metallurgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-38-8
Fórmula molecular C2H4CoO6
Peso molecular (g/mol) 182.98
Número MDL MFCD03414148
Clave InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
Nombre IUPAC cobalto(2+); oxalato; dihidrato
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) oxalate dihydrate
Punto de fusión 229°C to 231°C (decomposition)
Densidad 3.021 g/mL
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2445
Información de solubilidad Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.98 (146.95 Anhydrous)
Grado Reactivo
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.