Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
11307888 100 g 100 g
11397878 500 g 500 g
15416165 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 11307888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036418.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso como aditivo de baterías, en la fabricación de pigmentos de cobalto e tintas invisibles, para decoración de gres y porcelana
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones:
  • Como aditivo de batería, en la fabricación de pigmentos de cobalto y tintas invisibles, para la decoración de gres y porcelana, y en la preparación de catalizadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55°C to 56°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Información de solubilidad Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04 (182.94 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.52
Aspecto Red crystalline powder
Densidad 1.87 g/cm3