Learn More
Yoduro de cobalto(II), anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322608 25 g 25 g
11312608 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 023119.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de humedad, catalizador
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15238-00-3
Número MDL MFCD00016030
Sinónimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Especificaciones
Punto de ebullición 570°C (vac.)
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) iodide
Punto de fusión 515°C (vac.)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2443
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.74
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt iodide