Learn More
Óxido de cobalto(II,III), polvo negro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442457 50 g 50 g
15452457 250 g 250 g
15432457 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045806.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-06-1
Fórmula molecular Co3O4
Peso molecular (g/mol) 240.80
Número MDL MFCD00010939
Clave InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
Nombre IUPAC oxocobalto;oxo(oxocobaltooxi)cobalto
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II, III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo de 2-6 micrómetros
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Densidad 6.11 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II,III) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt oxide