Learn More
Óxido de cobalto(II,III), polvo negro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
11349317 25 g 25 g
11339317 100 g 100 g
11319317 500 g 500 g
11329317 2.5 kg 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 11349317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040184.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso con esmaltes, semiconductores, ruedas amoladoras
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-06-1
Fórmula molecular Co3O4
Peso molecular (g/mol) 240.80
Número MDL MFCD00010939
Clave InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II, III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo de malla -400
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
Nombre IUPAC dicobalt(3+) λ²-cobalt(2+) tetraoxidandiide
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Olor Odorless
Densidad 6.11
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II,III) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.