Learn More
Hidróxido de cobalto(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
58.84€ - 730.64€
CAS 21041-93-0
Fórmula molecular CoH2O2
Peso molecular (g/mol) 92.95
Número MDL MFCD00016015
Clave InChI ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11371859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.22
100 g
58.84€
100 g
11361859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.36
500 g
206.03€
500 g
11351859
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.A3
2 kg
730.64€
2 Kg
Descripción
Descripción
Cobalt(II) hydroxide is used as a drying agent for paints and varnishes. It acts as an aid to dry the lithographic inks and catalyst in the preparation of battery electrode impregnating solutions. It is also involved in the synthesis of other cobalt compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H317
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 244-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0904500.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de cobalto(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals