Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cobalto(II) hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398718 1 g 1 g
11308728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041594.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-92-7
Fórmula molecular C10H6CoF12O5
Peso molecular (g/mol) 493.07
Número MDL MFCD00150649,MFCD00042510
Clave InChI POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
Nombre IUPAC bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one) cobalt hydrate
SMILES O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 173°C to 179°C
Color Naranja
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.04 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%