Learn More
Gluconato de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11475707 25 g 25 g
11485707 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11475707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24293.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1809162-99-9 | C12H26CoO15 | 469.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809162-99-9
Fórmula molecular C12H26CoO15
Peso molecular (g/mol) 469.258
Número MDL MFCD02684006
Clave InChI QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N
Sinónimo cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate
PubChem CID 117064710
Nombre IUPAC cobalto;ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;hidrato
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) gluconate hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.23 (Anhydrous)