Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11428952 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. 11428952
Marca: Fisher Chemical C/6500/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de fusión 86°C
Color Rojo a violeta
pH 4.6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico