missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Honeywell™ Fluka™

Código de producto. 15606010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15606010 50 g Poly bottle 50 g
15696000 250 g Poly bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15606010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6082050G
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 86°C
Color Red
Forma física Crystalline
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CoCl2 · 6H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93g/mol
Envase Poly bottle
Presión de vapor 40mmHg (0°C)
Densidad 1.9g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.