Learn More
Cloruro de cobalto(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495509 50 mL 50 ml
15405519 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63246.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.