Learn More
Carbonato de cobalto(II), polvo rosa, 99 % (base metálica, Co 45 % mín.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11391109 100 g 100 g
11381109 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11391109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011343.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso en material de cerámica, compuestos de fabricación, pigmentos
Cobalt(II) carbonate is precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-79-1
Fórmula molecular CCoO3
Peso molecular (g/mol) 118.94
Número MDL MFCD00010940
Clave InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
PubChem CID 10565
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) carbonate
Punto de fusión (decomposition)
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis, Co 45% min)
Información de solubilidad Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.94
Olor Odorless
Densidad 4.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, cobalt(2+) salt