Learn More
Acetato de cobalto(II), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490817 50 g 50 g
11400827 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23218.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobalto(II) se utiliza como catalizador industrial. Se emplea como precursor de diferentes agentes de secado de aceite. Se aplica en agentes de intercambio iónico, lubricantes, agentes de enchapado y agentes de tratamiento de superficies, grasas, tinta, tóner, y productos colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y ácidos diluidos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-48-7
Fórmula molecular C4H6CoO4
Peso molecular (g/mol) 177.02
Número MDL MFCD00008689
Clave InChI QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) diacetate
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 298°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(OOCCH3)2
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2433
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) acetate