Learn More
Lámina de cobalto, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11366129 50 x 50 mm cada uno
11305387 25 x 25 mm 25 mm
11395377 100 x 100 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11366129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042659.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈2.8g/25x25mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%