Learn More
Boruro de cobalto, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11372208 5 g 5 g
11362208 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11372208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013117.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12619-68-0
Fórmula molecular B2Co3+6
Peso molecular (g/mol) 198.42
Número MDL MFCD00146483
Clave InChI QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron;cobalt 2+
PubChem CID 121233614
Nombre IUPAC boro;cobalto(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt boride
Color Gris
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99%