missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COASY Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205143 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16820994 20 μL 20 microlitros
16810994 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16820994

Marca: Proteintech 129911AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TAOK1 is a TAO type protein kinase. TAOK1 expression has been documented in rat brain. ESTs have been isolated from human normal adrenal, bone and breast and cancerous duodenum, cervix and germ cell.

Especificaciones

Antígeno COASY
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COASY
N.º de referencia del gen Q13057, Q9DBL7
Alias de gen CoA synthase, COASY, Coenzyme A synthase, Dephosphocoenzyme A kinase, DPCK, DPCOAK, NBP, pOV 2, PPAT, PPAT Dephospho CoA kinase, UKR1
Símbolos de los genes Coasy
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COASY Fusion Protein Ag3651
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 287711, 71743, 80347
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.