missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COASY Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16810994 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16810994 150 μL 150 microlitros
16820994 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 16810994

Marque: Proteintech 129911AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TAOK1 is a TAO type protein kinase. TAOK1 expression has been documented in rat brain. ESTs have been isolated from human normal adrenal, bone and breast and cancerous duodenum, cervix and germ cell.

Spécification

Antígeno COASY
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COASY
N.º de referencia del gen Q13057, Q9DBL7
Alias de gen CoA synthase, COASY, Coenzyme A synthase, Dephosphocoenzyme A kinase, DPCK, DPCOAK, NBP, pOV 2, PPAT, PPAT Dephospho CoA kinase, UKR1
Símbolos de los genes Coasy
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COASY Fusion Protein Ag3651
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 287711, 71743, 80347
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.