Learn More
Buerkle™ Adaptadores de rosca LaboPlastBuerkle™ de 19,05 mm (3/4 pulg.)
Código de producto. p-8003060 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Adaptador Kautex
Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in.
Cilíndrico G 3/4 in Externo, 3/4 in Interna
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Tri-Sure™ de 50,8 mm (2 pulgadas)
Hunersdorff externo, 3/4 in Interna
Rosca fina externa de 50,8 mm (2 pulgadas); interna de 19,05 mm (3/4 pulgadas)
Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.)
Color:
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Verde/Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Color unitSize
10030042 Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas Verde/Blanco cada uno
10451114 Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Tri-Sure™ de 50,8 mm (2 pulgadas) Verde/Blanco cada uno
10335142 Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in. Verde cada uno
10212302 Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.) Gris 1 PCS
10558731 Adaptador Kautex Azul cada uno
10798704 Hunersdorff externo, 3/4 in Interna Rojo cada uno
10463194 Cilíndrico G 3/4 in Externo, 3/4 in Interna Negro cada uno
10425382 Rosca fina externa de 50,8 mm (2 pulgadas); interna de 19,05 mm (3/4 pulgadas) Verde/Blanco 1 PCS
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10030042
Brand: Buerkle™ 06000120
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las llaves de paso, las válvulas de bola y otros accesorios se pueden conectar a la mayoría de los contenedores disponibles comercialmente, con los adaptadores de rosca LaboPlast™.
  • Todos los adaptadores tienen una rosca externa estándar R de 3/4 pulgadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polipropileno/polietileno
Tamaño de rosca Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas
Color Verde/Blanco
Tipo de producto Adaptador de rosca