Learn More
Buerkle™ Adaptadores de rosca LaboPlastBuerkle™ de 19,05 mm (3/4 pulg.)
Código de producto. 10335142 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
Adaptador Kautex
Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in.
Cilíndrico G 3/4 in Externo, 3/4 in Interna
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas
Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Tri-Sure™ de 50,8 mm (2 pulgadas)
Hunersdorff externo, 3/4 in Interna
Rosca fina externa de 50,8 mm (2 pulgadas); interna de 19,05 mm (3/4 pulgadas)
Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.)
Color:
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Verde/Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Color unitSize
10335142 Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in. Verde cada uno
10030042 Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Mauser de 2 pulgadas Verde/Blanco cada uno
10451114 Flujo de entrada de 19,05 mm (3/4 pulgadas), flujo de salida Tri-Sure™ de 50,8 mm (2 pulgadas) Verde/Blanco cada uno
10212302 Tapón cautivo para 19,05 mm (3/4 pulg.) Gris 1 PCS
10558731 Adaptador Kautex Azul cada uno
10798704 Hunersdorff externo, 3/4 in Interna Rojo cada uno
10463194 Cilíndrico G 3/4 in Externo, 3/4 in Interna Negro cada uno
10425382 Rosca fina externa de 50,8 mm (2 pulgadas); interna de 19,05 mm (3/4 pulgadas) Verde/Blanco 1 PCS
8 options
Código de producto. 10335142
Marca: Buerkle™ 06000030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las llaves de paso, las válvulas de bola y otros accesorios se pueden conectar a la mayoría de los contenedores disponibles comercialmente, con los adaptadores de rosca LaboPlast™.
Con los adaptadores de rosca LaboPlast™ se pueden conectar las llaves de paso StopCock, los grifos de rótula y otros accesorios a la mayoría de los recipientes convencionales.
Todos los adaptadores tienen una rosca exterior normalizada R 3/4 in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in.
Material Polipropileno
Tamaño de rosca Adaptador de rosca 3/4 in. - cónica R 3/4 in.
Color Verde
Tipo de producto Adaptador de rosca