Learn More
3M™ Cinta antideslizante gruesa
Descripción
- Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
- Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
- Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
- Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
- Adhesivo de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 20 m |
| Cantidad de embalaje | 1/caja |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Color | Negro |