Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de CO2
Código de producto. 11882270
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
100 mL/min
300 mL/min
6/ l/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Anchura (métrico) unitSize
11882270 6/ l/min 65 mm cada uno
11862250 1/ l/min 65 mm cada uno
11842450 100 mL/min 150 mm cada uno
11882450 300 mL/min 150 mm 1 PCS
4 options
Código de producto. 11882270
Marca: Aalborg™ FT01418GLVN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de flujo directo de CO2 Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de CO2
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 6/ l/min