Learn More
Fisherbrand™ CO2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos)
Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mantiene la temperatura en -67 °C con CO2
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Instalada en fábrica |
| Intervalo de temperatura | de -67 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos) |