Learn More
Gibco™ Medio independiente de CO2
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
15420604 500 mL 500 ml
11580536 500 mL 500 ml
11590536 10 x 500 mL paquete de 10
3 options
Código de producto. 15420604
Marca: Gibco™ 18045088
Un medio patentado sin HEPES que se utiliza para respaldar el crecimiento celular de diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión.
  • El medio independiente de CO2 es un medio patentado sin HEPES que se utiliza para respaldar el crecimiento celular de diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como células epiteliales, fibroblastos y líneas de células linfoides, sin un incubador de CO2.
  • El medio independiente de CO2 es perfecto para transportar células o tejidos y para manipular embriones de ratón en condiciones atmosféricas.
  • El medio independiente de CO2 Gibco™ contiene un sistema de tamponamiento exclusivo compuesto por fosfato sódico monobásico y dibásico, y β-glicerofosfato.
  • En la formulación se incluye una pequeña cantidad de bicarbonato sódico para satisfacer las funciones esenciales que requieren bicarbonato.
  • No se utilizan tampones sintéticos, de modo que se eliminan los efectos citotóxicos asociados a dichos sistemas de tamponamiento.
  • Además, el medio independiente de CO2 Gibco™ se ha formulado con componentes que mejoran la producción celular y la utilización de CO2.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera
  • Con: rojo de fenol, piruvato sódico
  • Sin: L-glutamina, HEPES
Uso del medio independiente de CO2
  • El medio independiente de CO2 no contiene lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El medio independiente de CO2 no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Para obtener el máximo rendimiento de crecimiento, algunas líneas de células pueden requerir una adaptación directa o secuencial al medio independiente de CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Epitelial, fibroblasto y linfoide
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio independiente de CO2
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Características ecológicas Embalaje sostenible
Especie Embriones de ratón
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación