missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNX-2006, MedChemExpress

Código de producto. 16462047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462047 50 mg 50 miligramos
16475898 10 mg 10 miligramos
16458537 5 mg 5 miligramos
16406356 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462047

Marca: Medchem Express HY13897

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.

CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.

Specifications

Nombre del producto químico o material CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27F4N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 545.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.53
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.